Learn More
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022047
42.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13918-92-8
C6H3ClF2O2S
212.595
MFCD00042481
FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
2734273
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13918-92-8
C6H3ClF2O2S
212.595
MFCD00042481
FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
2734273
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.581
Siedepunkt 236°C to 237°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5187
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2970373
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 98%