Learn More
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689775
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13918-92-8
C6H3ClF2O2S
212.6
MFCD00042481
FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
2734273
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
13918-92-8
C6H3ClF2O2S
212.6
MFCD00042481
FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
2734273
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5810g/mL
Siedepunkt 101°C to 102°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (F)2C6H3SO2Cl
Brechungsindex 1.5187
Menge 1 g
Relative Dichte 1.581
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.