Learn More
2-[4-(Difluoromethoxy)-3-fluorophenyl]acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30374076
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374076 50 mg
30373297 100 mg
30381087 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374076 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44523050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1261851-55-1
Summenformel C9H7O3F3
Molekulargewicht (g/mol) 220.14
SMILES OC(=O)Cc1ccc(OC(F)F)c(F)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Difluoromethoxy)-3-fluorophenyl]acetic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H7F3O3/c10-6-3-5(4-8(13)14)1-2-7(6)15-9(11)12/h1-3,9H,4H2,(H,13,14)
Formelmasse 220.0347