Learn More
2,4-Difluorphenylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2697092
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
144025-03-6
C6H5BF2O2
157.91
MFCD01318998
QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
2734334
(2,4-difluorophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
144025-03-6
C6H5BF2O2
157.91
MFCD01318998
QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
2734334
(2,4-difluorophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorophenylboronic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 247.0°C to 250.0°C
Farbe beige bis weiß oder gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formelmasse 157.91
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.