Learn More
2,4-Difluorphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048125
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
79784-36-4
C8H4F2O2
170.12
MFCD04038287
AZBQYELTMQNVST-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, benzeneacetaldehyde,2,4-difluoro-a-oxo, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-2,4-bis fluoranyl phenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
2782300
2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
FC1=CC(F)=C(C=C1)C(=O)C=O
79784-36-4
C8H4F2O2
170.12
MFCD04038287
AZBQYELTMQNVST-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, benzeneacetaldehyde,2,4-difluoro-a-oxo, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-2,4-bis fluoranyl phenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
2782300
2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
FC1=CC(F)=C(C=C1)C(=O)C=O
Used in the synthesis of biologically active 1,2,4-triazine derivatives. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von biologisch aktiven 1,2,4-Triazin-Derivaten verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 1 g
Beilstein 4387465
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 170.12 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%