missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,4-Difluorpyridin, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H32124.06

Weitere Details : CAS : 34941-90-7 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15464807

  • 465.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
25-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

34941-90-7
115.083
WLAKUAILRGATSL-UHFFFAOYSA-N
2762838
C1=CN=C(C=C1F)F
C5H3F2N
MFCD04114162
2,4-difluoro-pyridine, pyridine, 2,4-difluoro, 2,4-bis fluoranyl pyridine, 2,4-diffluoropyridine, pubchem16929, acmc-209ibr, ksc221s7f, abbypharma ap-14-5382
2,4-Difluorpyridin

Spezifikation

2,4-Difluoropyridine
34941-90-7
MFCD04114162
2,4-difluoro-pyridine, pyridine, 2,4-difluoro, 2,4-bis fluoranyl pyridine, 2,4-diffluoropyridine, pubchem16929, acmc-209ibr, ksc221s7f, abbypharma ap-14-5382
C1=CN=C(C=C1F)F
115.083
115.08
5g
C5H3F2N
UN1993
WLAKUAILRGATSL-UHFFFAOYSA-N
2,4-Difluorpyridin
2762838
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation