Learn More
2,4-Difluortoluol-3,5,6-d3, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Difluorotoluene-3,5,6-D3 |
| CAS | 1219798-79-4 |
| Summenformel | C7 D3 H3 F2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 4,6-Difluoro-1-methylbenzene-2,3,5-d3, 2,4-Difluoro-1-methylbenzene-3,5,6-d3, 2,4-Difluorotoluene-3,5,6-d3, 2,4-Difluorotoluene-3,5,6-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(F)c([2 H])c(F)c1C |
| IUPAC-Name | 1,2,4-Trideuterio-3,5-difluor-6-methylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.1378 |
| Formelmasse | 131.0626 g/mol |
| Mehr anzeigen |