Learn More
2,4-Difluorotoluol, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number p-110842
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
452-76-6
C7H6F2
128.12
MFCD00000332
MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
67983
2,4-difluor-1-methylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)F)F
452-76-6
C7H6F2
128.12
MFCD00000332
MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
67983
2,4-difluor-1-methylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorotoluene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3F2
Brechungsindex 1.4475 to 1.4495
Menge 5 g
Relative Dichte 1.15
Synonym 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formelmasse 128.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.