missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',4'-Dihydroxy-2-Methoxychalkon, 97 %

Catalog Number p-7030007
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
104236-78-4
C16H14O4
270.284
MFCD00076017
ODLVGCCGMXGMGZ-RMKNXTFCSA-N
2',4'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2-propen-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl, acrylophenone, 2',4'-dihydroxy-3-o-methoxyphenyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-08-00-03711 beilstein handbook reference, 2/',4/'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2',4'-dihydroxy-2-2-methoxybenzylidene acetophenone, e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one
6161915
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-en-1-on
COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
104236-78-4
C16H14O4
270.284
MFCD00076017
ODLVGCCGMXGMGZ-RMKNXTFCSA-N
2',4'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2-propen-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl, acrylophenone, 2',4'-dihydroxy-3-o-methoxyphenyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-08-00-03711 beilstein handbook reference, 2/',4/'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2',4'-dihydroxy-2-2-methoxybenzylidene acetophenone, e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one
6161915
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-en-1-on
COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dihydroxy-2-methoxychalcone
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Menge 1 g
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'