Learn More
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10736003 1 g Glasflasche 1 Gramm
10352193 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 384280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3749-51-7
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
MDL-Nummer MFCD01860849
InChI-Schlüssel WKGSLYHMRQRARV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methylpyridine, 4-hydroxy-6-methylpyridin-2 1h-one, 4-hydroxy-6-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-2,4-pyridinediol, 2-hydroxy-6-methyl-1h-pyridin-4-one, 2,4-dihydroxy-6-methyl-pyridine, 4-hydroxy-6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl
PubChem CID 54691419
IUPAC-Name 4-Hydroxy-6-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke