Learn More
2,4-Dihydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Description
2,4-Dihydroxybenzoic acid is used in Intermediates, Plasticizers, Plastic and Rubber Products, a organic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dihydroxybenzoesäure wird in Zwischenprodukten, Weichmachern, Kunststoff- und Gummiprodukten als organischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (70 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,4-Dihydroxybenzoesäure wird in Zwischenprodukten, Weichmachern, Kunststoff- und Gummiprodukten als organischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (70 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dihydroxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼226°C (decomposition) |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 1946213 |
Merck Index | 14,8157 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(70g/L). |
Formelmasse | 154.12 |
Reinheit (%) | 97% |