Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenone-13C6, TRC
Artikelnummer. 30135068
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135068 10 mg 10 Milligramm
30006104 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135068 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45178210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C713C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.17
Synonym (2,4-dihydroxyphenyl)phenylmethanone-13C6, 4-Benzoylresorcinol-13C6, ASL 23-13C6, Aduvex 12-13C6, Advastab 48-13C6, Benzophenone 1-13C6, Benzoresorcinol-13C6, Dastib 263-13C6, Eastman Inhibitor DHPB-13C6, Eversorb 10-13C6, HHB-13C6, Inhibitor DHBP-13C6, Lowilite 24-13C6, NC 011-13C6, NSC 38555-13C6, NSC 5358-13C6, Resbenzophenone-13C6, Sanduvor 3041-13C6, Seesorb 100-13C6, Sumisorb 100-13C6, Syntase 100-13C6, UF 1-13C6, UV 0-13C6, UV 12-13C6, UV 214-13C6, UV-O-13C6, Ultrafast 800-13C6, Uvasorb 20H-13C6, Uvinul 3000-13C6, Uvinul 400-13C6, Uvinul M 400-13C6, Uvistat 12-13C6, Viosorb 100-13C6, Zislizer-13C6
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1O)[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzophenone-13C6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,9+1
Reinheit (%) >95%