Learn More
2,4-Dimethoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11441678
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2735-04-8
C8H11NO2
153.18
MFCD00008371
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline
17652
2,4-Dimethoxyanilin
COC1=CC(=C(C=C1)N)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2735-04-8
C8H11NO2
153.18
MFCD00008371
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline
17652
2,4-Dimethoxyanilin
COC1=CC(=C(C=C1)N)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Verschiedene 2,4-Dimethoxyphenylsemicarbazone wurden ausgehend von 2,4-Dimethoxyanilin über ein Phenylcarbamat-Zwischenprodukt synthetisiert. Das Hydrochlorid von 2,4-Dimethoxyanilin wurde durch Einführung von Chlorwasserstoffgas in eine Etherlösung und Waschen des Fällungsmittels mit absolutem Diethylether hergestellt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (7 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Möglicherweise nicht kompatibel mit Isocyanaten, halogenierten organischen Stoffen, Peroxiden, Phenolen (sauer), Epoxiden, Anhydriden und sauren Halogeniden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxyaniline
Schmelzpunkt 32°C to 37°C
Dichte 1.075
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 638704
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(7g/L).
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 97%