Learn More
2,4-Dimethoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10606112
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
2735-04-8
153.18
MFCD00008371
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline
17652
2,4-Dimethoxyanilin
COC1=CC(=C(C=C1)N)OC
2735-04-8
153.18
MFCD00008371
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline
17652
2,4-Dimethoxyanilin
COC1=CC(=C(C=C1)N)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethoxyaniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Farbe Braun
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H11NO2
Strukturformel (CH3O)2C6H3NH2
Menge 5 g
Beilstein 13, 784
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (20°C)
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethoxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.