Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 68.0°C to 72.0°C |
Farbe | Weiß bis braun |
Siedepunkt | 165.0°C (10.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3O)2C6H3CHO |