missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dimethyl-1,3-Pentadien, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7032891
39.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1000-86-8
C7H12
96.173
MFCD00008903
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
66080
2,4-Dimethylpenta-1,3-dien
CC(=CC(=C)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1000-86-8
C7H12
96.173
MFCD00008903
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
66080
2,4-Dimethylpenta-1,3-dien
CC(=CC(=C)C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Dichte 0.744
Siedepunkt 94°C to 96°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'