missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dimethyl-1,3-Pentadien, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736334
40.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1000-86-8
C7H12
96.17
MFCD00008903
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
66080
2,4-Dimethylpenta-1,3-dien
CC(=CC(=C)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1000-86-8
C7H12
96.17
MFCD00008903
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
66080
2,4-Dimethylpenta-1,3-dien
CC(=CC(=C)C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-1, 3-pentadiene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7400g/mL
Siedepunkt 94°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHC(CH3)=CH2
Brechungsindex 1.4400 to 1.442
Menge 5 g
Beilstein 01, 257
Relative Dichte 0.74
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'