Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %
Catalog Number p-4509884
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
53137-27-2
C6H7NO2S
157.187
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
736488
2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
53137-27-2
C6H7NO2S
157.187
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
736488
2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) 97%