Learn More
2,4-Dimethyl-1-heptene, TRC
Artikelnummer. 30376115
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376115 50 mg
30376221 500 mg
30383573 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46029850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19549-87-2
Summenformel C9H18
Molekulargewicht (g/mol) 126.23
Synonym 2,4-Dimethyl-1-heptene
SMILES CCCC(C)CC(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-1-heptene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H18/c1-5-6-9(4)7-8(2)3/h9H,2,5-7H2,1,3-4H3
Formelmasse 126.1409