missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dimethyl-3-Furaldehyd, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4391323
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75002-34-5
C7H8O2
124.139
MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
21702758
2,4-Dimethylfuran-3-Carbaldehyd
CC1=COC(=C1C=O)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75002-34-5
C7H8O2
124.139
MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
21702758
2,4-Dimethylfuran-3-Carbaldehyd
CC1=COC(=C1C=O)C
Chemischer Name oder Material 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'