Learn More
2',4'-Dimethylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449873
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449873 10 g 10 Gramm
11459873 50 g 50 Gramm
11469873 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449873 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12992.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-74-7
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00003571
InChI-Schlüssel HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dimethylacetophenone
Dichte 0.999
Siedepunkt 227°C to 228°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.535
Menge 10 g
Beilstein 956772
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 97%