Learn More
2,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080849
27.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-01-8
C9H10O2
150.18
MFCD00002480
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
11897
CHEBI:64811
2,4-dimethylbenzoic acid
CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
611-01-8
C9H10O2
150.18
MFCD00002480
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
11897
CHEBI:64811
2,4-dimethylbenzoic acid
CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Siedepunkt 267°C (727 mmHg)
Menge 10 g
Geruch Odorless
Beilstein 971589
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%