Learn More
2,4-Dimethylpyrrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119467
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
625-82-1
C6H9N
95.15
MFCD00192088
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
39539
2,4-dimethyl-1H-pyrrole
CC1=CC(C)=CN1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
625-82-1
C6H9N
95.15
MFCD00192088
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
39539
2,4-dimethyl-1H-pyrrole
CC1=CC(C)=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethylpyrrole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Rotbraun bis Orange-Rot oder Violett
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 165.0°C to 167.0°C
Flammpunkt >109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4950 to 1.4970
Menge 1 g
Relative Dichte 0.924
Formelmasse 95.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver