Learn More
2,4-Dimethylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021320
21.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
541-58-2
C5H7NS
113.18
MFCD00014509
OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
10934
2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol
CC1=NC(C)=CS1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
541-58-2
C5H7NS
113.18
MFCD00014509
OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
10934
2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol
CC1=NC(C)=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylthiazole
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 106414
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 113.18
Reinheit (%) 99%