Learn More
2,4-Dinitro-1H-imidazole, TRC
Artikelnummer. 30383346
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383346 100 mg -
30381190 500 mg 500 Milligramm
30369267 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479900100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5213-49-0
Summenformel C3H2N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.07
Synonym 2,4(5)-Dinitroimidazole, 2,4-Dinitro-1H-imidazole, 2,4-Dinitroimidazole, 2,5-Dinitroimidazole, KA 121, NSC 342704
IUPAC-Name 2,5-dinitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)c1cnc([nH]1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitro-1H-imidazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H2N4O4/c8-6(9)2-1-4-3(5-2)7(10)11/h1H,(H,4,5)
Formelmasse 158.0076