Learn More
2,4-Dinitrobenzenesulfonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate is used to prepare ether-soluble 2,4-dinitrophenyl derivatives of amino alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäurehydrat wird zur Herstellung etherlöslicher 2,4-Dinitrophenylderivate von Aminoalkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (2.5% w/v), schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäurehydrat wird zur Herstellung etherlöslicher 2,4-Dinitrophenylderivate von Aminoalkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (2.5% w/v), schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate |
Schmelzpunkt | 107°C to 109°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2585 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (2.5% w/v),slightly soluble in water. |
Formelmasse | 248.17 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |