missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dinitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,4-Dinitrobenzoic acid was used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations. It was employed as chromophore probe for analysis of perfluorinated carboxylic acids in water by capillary zone electrophoresis. It can be used to produce 2,4-dinitro-benzoyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dinitrobenzoesäure wurde für die spektrophotometrische Bestimmung von Diazepam in reinen Proben und in pharmazeutischen Präparaten verwendet. Sie wurde als Chromophorsonde zur Analyse perfluorierter Carbonsäuren in Wasser durch Kapillarzonenelektrophorese eingesetzt. Es kann zur Herstellung von 2,4-dinitro-Benzoylchlorid verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan 50 mg/ml.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2,4-Dinitrobenzoesäure wurde für die spektrophotometrische Bestimmung von Diazepam in reinen Proben und in pharmazeutischen Präparaten verwendet. Sie wurde als Chromophorsonde zur Analyse perfluorierter Carbonsäuren in Wasser durch Kapillarzonenelektrophorese eingesetzt. Es kann zur Herstellung von 2,4-dinitro-Benzoylchlorid verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan 50 mg/ml.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dinitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 178°C to 184°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 658650 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dioxane 50mg/ml. |
Formelmasse | 212.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'