Learn More
2,4-Dinitrophenylhydrazin, enthält min. 30 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10695532
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
119-26-6, 7732-18-5
C6H6N4O4
MFCD00007578
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine
3772977
CHEBI:66932
(2,4-dinitrophenyl)hydrazin
119-26-6, 7732-18-5
C6H6N4O4
MFCD00007578
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine
3772977
CHEBI:66932
(2,4-dinitrophenyl)hydrazin
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dinitrophenylhydrazine
Schmelzpunkt 198°C to 204°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O2N)2C6H3NHNH2
Menge 25 g
Beilstein 15, 489
Fieser 01,330; 02,176
Merck Index 15, 3311
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN
Molekulargewicht (g/mol) 198.138
Formelmasse 198.14
Reinheit (%) ≥98.0% (HPLC)
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dinitrophenylhydrazine, moist solid, contains min. 30% water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH001-In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.