Learn More
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 155.9 |
Reinheit (%) | 97% |