Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid |
Formelmasse | 335.83 |
Reinheit (%) | 97% |