Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10557304
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
868755-57-1
C15H10ClNO2S2
335.82
MFCD08271911
AWNJOBYLGNWNCQ-UHFFFAOYSA-N
diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-diphenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-diphenyl, 5-chlorosulphonyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
18525757
ClS(=O)(=O)C1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
868755-57-1
C15H10ClNO2S2
335.82
MFCD08271911
AWNJOBYLGNWNCQ-UHFFFAOYSA-N
diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-diphenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-diphenyl, 5-chlorosulphonyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
18525757
ClS(=O)(=O)C1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name Diphenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
Formelmasse 335.83
Reinheit (%) 97%