Learn More
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044269
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22545-15-9
C10H14O2
166.22
MFCD00016570
CNMVSNTVPZWQMI-UHFFFAOYSA-N
2-4-ethoxyphenyl ethanol, p-ethoxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenetol, 4-ethoxybenzeneethanol, 4-ethoxy-benzeneethanol, 4-ethoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol,4-ethoxy, acmc-1cit4, benzeneethanol, 4-ethoxy, 2-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol
89752
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
CCOC1=CC=C(CCO)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22545-15-9
C10H14O2
166.22
MFCD00016570
CNMVSNTVPZWQMI-UHFFFAOYSA-N
2-4-ethoxyphenyl ethanol, p-ethoxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenetol, 4-ethoxybenzeneethanol, 4-ethoxy-benzeneethanol, 4-ethoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol,4-ethoxy, acmc-1cit4, benzeneethanol, 4-ethoxy, 2-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol
89752
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
CCOC1=CC=C(CCO)C=C1
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 138°C to 141°C (8 mmHg)
Menge 2 g
Beilstein 3239377
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%