Learn More
2-[(4-Fluorbenzyl)amino]ethanol (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol |
| CAS | 22116-33-2 |
| Summenformel | C9 H12 F N O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethanol, 2-(4-Fluorobenzylamino)ethanol, 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethan-1-ol, N-(4-Fluorobenzyl)ethanolamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)7-11-5-6-12/h1-4,11-12H,5-7H2 |
| SMILES | OCCNCc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-[(4-Fluorphenyl)methylamino]ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.196 |
| Formelmasse | 169.09 |