Learn More
2-(4-Fluorphenoxy)-nicotinsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11457104
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457104 1 g 1 Gramm
11467104 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457104 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21533.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54629-13-9
Summenformel C12H8FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 233.198
MDL-Nummer MFCD00833409
InChI-Schlüssel SDZUYDOXBXHDCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy nicotinic acid, 2-4-fluorophenoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-fluoro-phenoxy-nicotinic acid, pubchem16292, acmc-1akqk, maybridge1_000048, 2-4-fluorophenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-4-fluorophenoxy, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 605123
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenoxy)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Menge 1 g
Formelmasse 233.2
Reinheit (%) ≥97%