Learn More
2-(4-Fluorphenyl)-2-methylmorpholin, 99 %
71.90 € - 254.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 109461-46-3
Summenformel C11H14FNO
Molekulargewicht (g/mol) 195.237
MDL-Nummer MFCD08061112
InChI-Schlüssel IHMLZEWIFPIGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-fluorophenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c5kc, morpholine,2-4-fluorophenyl-2-methyl
PubChem CID 3066047
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)-2-Methylmorpholin
SMILES CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11419800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51007.MD
250mg
71.90 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 30-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11429800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51007.03
1g
254.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 30-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
109461-46-3
195.237
IHMLZEWIFPIGKG-UHFFFAOYSA-N
3066047
CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)F
C11H14FNO
MFCD08061112
2-4-fluorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-fluorophenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c5kc, morpholine,2-4-fluorophenyl-2-methyl
2-(4-Fluorphenyl)-2-Methylmorpholin
Spezifikation
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylmorpholine
C11H14FNO
2-4-fluorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-fluorophenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c5kc, morpholine,2-4-fluorophenyl-2-methyl
IHMLZEWIFPIGKG-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Fluorphenyl)-2-Methylmorpholin
3066047
99%
109461-46-3
MFCD08061112
250mg
CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)F
195.237
195.24