Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Fluorphenyl)-benzimidazol, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64531.MD
Weitere Details : CAS : 324-27-6 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461789
  • 97.04 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
324-27-6
212.227
FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
101259
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=C(C=C3)F
C13H9FN2
MFCD00224358
2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
2-(4-Fluorphenyl)-1H-Benzimidazol
Spezifikation
2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole
324-27-6
MFCD00224358
FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Fluorphenyl)-1H-Benzimidazol
101259
Fest
250mg
C13H9FN2
2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=C(C=C3)F
212.227
212.23
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation