Learn More
2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-N'-hydroxyethanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 232.23 |
Reinheit (%) | 97% |