missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Hexadiyne, 98%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7044430
Click to view available options
Menge:
2 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2809-69-0
C6H6
78.11
MFCD00041617
PCTCNWZFDASPLA-UHFFFAOYSA-N
2,4-hexadiyne, dimethylbutadiyne, dimethyldiacetylene, acmc-209h0v, ch3c.$.cc.$.cch3, hexa-2,4-diyn-1-yl
137727
hexa-2,4-diyne
CC#CC#CC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2809-69-0
C6H6
78.11
MFCD00041617
PCTCNWZFDASPLA-UHFFFAOYSA-N
2,4-hexadiyne, dimethylbutadiyne, dimethyldiacetylene, acmc-209h0v, ch3c.$.cc.$.cch3, hexa-2,4-diyn-1-yl
137727
hexa-2,4-diyne
CC#CC#CC

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Hexadiyne
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Siedepunkt 127°C to 129°C
Menge 2 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1731159
Formelmasse 78.11
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'