Learn More
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dithiolan, TRC
Artikelnummer. 30394250
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394250 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH946420100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dithiolane
CAS 22068-62-8
Summenformel C10H12O2S2
Menge 100 mg
Synonym 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)-2-methoxy-phenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2S2/c1-12-9-6-7(2-3-8(9)11)10-13-4-5-14-10/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3
SMILES COc1cc(ccc1O)C2SCCS2
IUPAC-Name 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)-2-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 228.33
Formelmasse 228.0279