Learn More
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dithiolan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dithiolane |
| CAS | 22068-62-8 |
| Summenformel | C10H12O2S2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)-2-methoxy-phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2S2/c1-12-9-6-7(2-3-8(9)11)10-13-4-5-14-10/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2SCCS2 |
| IUPAC-Name | 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)-2-methoxyphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.33 |
| Formelmasse | 228.0279 |