Learn More
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30773742
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30773742 5 g 5g
30767407 250 mg -
30764797 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30773742 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1347135g
 Restricted Item
Verfügbar ab: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 146-68-9
Molecular Formula C19H13ClIN5O2
MDL Number MFCD00011961
Quantity 5 g
SMILES O=[N+](C1=CC=C([N+]2=NC(C3=CC=CC=C3)=NN2C4=CC=C(I)C=C4)C=C1)[O-].[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 505.70
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.