Learn More
2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697582
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
77978-73-5
C9H11NO5
213.189
MFCD00173859
WLKUVVIAHUXPSB-UHFFFAOYSA-N
2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3-yl acetic acid, 4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 1h-pyrrole-3-aceticacid, 2,3-dihydro-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo, maybridge1_002247, 3-methoxycarbonyl-2-methyl-5-oxo-2-pyrrolin-4-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3yl acetic acid
2774998
2-(4-Methoxycarbonyl-5-Methyl-2-Oxo-1,3-Dihydropyrrol-3-yl)Ethansäure
CC1=C(C(C(=O)N1)CC(=O)O)C(=O)OC
77978-73-5
C9H11NO5
213.189
MFCD00173859
WLKUVVIAHUXPSB-UHFFFAOYSA-N
2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3-yl acetic acid, 4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 1h-pyrrole-3-aceticacid, 2,3-dihydro-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo, maybridge1_002247, 3-methoxycarbonyl-2-methyl-5-oxo-2-pyrrolin-4-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3yl acetic acid
2774998
2-(4-Methoxycarbonyl-5-Methyl-2-Oxo-1,3-Dihydropyrrol-3-yl)Ethansäure
CC1=C(C(C(=O)N1)CC(=O)O)C(=O)OC
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 213.19
Reinheit (%) 97%