missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanaminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 50822-98-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP), Venlafaxine Imp. A (EP), 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCN(C)C)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?