Learn More
2-(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno-[3,2-c]-pyran-4-yl)-ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541081
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
898289-60-6
C10H14O2S
198.28
MFCD09702404
UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
24229641
CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
898289-60-6
C10H14O2S
198.28
MFCD09702404
UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
24229641
CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-{4-Methyl-4H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl}ethan-1-ol
Formelmasse 198.28
Reinheit (%) 95%