Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Methylphenyl)-imidazol-4,5-dithiocarboxamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H54891.06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461726
  • 522.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1347815-08-0
276.376
CFNPTMBECAYGCK-UHFFFAOYSA-N
73996015
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C(N2)C(=S)N)C(=S)N
C12H12N4S2
MFCD20265364
2-4-methylphenyl imidazole-4,5-dithiocarboxamide, 2-4-methylphenyl-1h-imidazole-4,5-dicarbothioamide, 2-p-tolyl imidazole-4,5-dithiocarboxamide
2-(4-Methylphenyl)-1H-Imidazol-4,5-Dicarbothioamid
Spezifikation
2-(4-Methylphenyl)imidazole-4,5-dithiocarboxamide
1347815-08-0
MFCD20265364
CFNPTMBECAYGCK-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Methylphenyl)-1H-Imidazol-4,5-Dicarbothioamid
73996015
97%
5g
C12H12N4S2
2-4-methylphenyl imidazole-4,5-dithiocarboxamide, 2-4-methylphenyl-1h-imidazole-4,5-dicarbothioamide, 2-p-tolyl imidazole-4,5-dithiocarboxamide
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C(N2)C(=S)N)C(=S)N
276.376
276.37
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation