Learn More
2-(4-Methylphenyl)-Thiazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7035835
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
17228-99-8
C11H8NO2S
218.25
MFCD01936002
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
2794795
2-(4-Methylphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
17228-99-8
C11H8NO2S
218.25
MFCD01936002
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
2794795
2-(4-Methylphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methylphenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 250 mg
Synonym 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%