Learn More
2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10062354
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 864069-00-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C13H17N3
MDL-Nummer MFCD08271956
Menge 1 g
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile
InChI-Schlüssel SZENQRLSNAOEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C#N
IUPAC-Name 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 215.3
PubChem CID 18525814
Formelmasse 215.3
Reinheit (%) 97%