Learn More
{2-[4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 219.33 |
Reinheit (%) | 97% |