Learn More
[2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 mg
250 mg
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 mg |
IUPAC-Name | [2-(4-Dimethylpyrazol-1-yl)phenyl]Methanol |
Formelmasse | 206.29 |
Reinheit (%) | 97% |