Learn More
2,4-Pentadienoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077576
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
626-99-3
C5H6O2
98.1
SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
642034
CHEBI:37331
(2E)-Penta-2,4-diensäure
C=CC=CC(=O)O
626-99-3
C5H6O2
98.1
SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
642034
CHEBI:37331
(2E)-Penta-2,4-diensäure
C=CC=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Pentadienoic acid
Schmelzpunkt 69.0°C to 72.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2(CH)3COOH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Pentadienoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.